260266
1,2-Epoxytetradecane
technical grade, 85%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
85%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4408 (lit.)
pb
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC1CO1
InChI
1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15-14/h14H,2-13H2,1H3
chave InChI
IOHJQSFEAYDZGF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter