Documentos Principais
260096
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(OH)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
233.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
274-276 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(Br)c(O)c1
InChI
1S/C7H5BrO4/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2,9-10H,(H,11,12)
chave InChI
NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)