259462
Diethoxy(methyl)vinylsilane
97%
Sinônimo(s):
(Diethoxymethylsilyl)ethylene, Methylvinyldiethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
133-134 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C)(OCC)C=C
InChI
1S/C7H16O2Si/c1-5-8-10(4,7-3)9-6-2/h7H,3,5-6H2,1-2,4H3
chave InChI
MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?