Key Documents
258970
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluoronitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene, 5-Nitro-1,2,4-trifluorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
177.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4943 (lit.)
pb
194-195 °C (lit.)
pf
−11 °C (lit.)
densidade
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
chave InChI
ROJNMGYMBLNTPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4,5-Trifluoronitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)