258156
Desyl bromide
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-2-phenylacetophenone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
56-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
chave InChI
ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- synthesis of phosphate esters of benzoin and benzoinyl N-carbobenzyloxyglycylphenylalanate
- novel chemiluminogenic reaction for the sensitive determination of Arg-containing peptides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges