Ensaio
97%
forma
solid
pb
195-200 °C (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
chave InChI
UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Perfluorodecyl iodide has been used in preparation of:
- 3,5-bis(perfluorodecyl)phenylboronic acid, "green" catalyst for the direct amide condensation reaction
- 3-(perfluorodecyl)prop-1-ene
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
3, 5-Bis (perfluorodecyl) phenylboronic acid as an easily recyclable direct amide condensation catalyst.
Synlett, 2001(9), 1371-1374 (2001)
Synthesis of perfluorinated allylic compounds by radical allylation and their purification over fluorous reverse-phase silica.
Tetrahedron Letters, 42(5), 947-950 (2001)