Key Documents
257818
Sigma-Aldrich
3-Phenoxy-1,2-propanediol
95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pb
315 °C (lit.)
pf
54-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)COc1ccccc1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)