Documentos Principais
256250
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Benzoin
99%
Sinônimo(s):
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
135-137 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
chave InChI
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
Aplicação
Chiral starting material.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)