Documentos
255971
Sigma-Aldrich
Iron(II) oxalate dihydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ferrous oxalate dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
FeC2O4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
179.89
Beilstein:
3757620
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
chave InChI
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1