Documentos Principais
255955
Sigma-Aldrich
Boron phosphate
99.995%
Sinônimo(s):
B(PO4), Boron orthophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BO4P
Número CAS:
Peso molecular:
105.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.995%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: boron
densidade
2.52 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/B.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
chave InChI
YZYDPPZYDIRSJT-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)