255114
3-Nitroanisole
99%
Sinônimo(s):
1-Methoxy-3-nitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pb
121-123 °C/8 mmHg (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
WGYFINWERLNPHR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?