Documentos Principais
254215
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
In(NO3)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
300.83 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
chave InChI
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Indium(III) nitratehydrate is used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles and otherindium complexes.
Aplicação
Indium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • In2O3 nanoparticles via thermal decomposition. In2O3 is applicable as a catalyst for reverse water gas shift (RWGS) and CO2 conversion reactions.
  • AgInSe2 thin film on Si substrate via sol-gel spin coating technique.
  • Indium(III)complexes containing thiosemicarbazone. These complexes can be used in the fields of colorimetric and fluorescent probes.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.