Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
pb
153 °C (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
CCCN=C=S
InChI
1S/C4H7NS/c1-2-3-5-4-6/h2-3H2,1H3
chave InChI
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?