Documentos Principais
252972
Sigma-Aldrich
Diphenylvinylphosphine
95%
Sinônimo(s):
Ethenyldiphenylphosphine, Vinyldiphenylphosphine
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2PCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
212.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.626 (lit.)
p.e.
104 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C=CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h2-12H,1H2
chave InChI
AJVBXLXLODZUME-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)