251046
α,α-Dichlorotoluene
95%
Sinônimo(s):
(Dichloromethyl)benzene, Benzal chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.550 (lit.)
p.e.
82 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−17-−15 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
CAHQGWAXKLQREW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?