Documentos Principais
251038
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-2-thiopseudourea hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
S-Benzylisothiourea hydrochloride, S-Benzylthiuronium chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2SC(=NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
202.70
Beilstein:
3656719
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
177-179 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to very faintly yellow
grupo funcional
amine
phenyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
chave InChI
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
S-benzylisothiourea analogs (2-benzyl-2-thiopseudourea hydrochloride), as small-molecule inhibitors of indoleamine-2,3-dioxygenase, has been studied.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431