Documentos Principais
250414
Sigma-Aldrich
2-Phenylethylamine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
β-Phenylethylamine hydrochloride, Phenethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.64
Beilstein:
3624163
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
99%
pf
220-222 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
chave InChI
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)