Documentos Principais
250201
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium octachlorodirhenate(III)
98%
About This Item
Fórmula linear:
{[CH3(CH2)3]4N}2Re2Cl8
Número CAS:
Peso molecular:
1140.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhenium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.8ClH.2Re/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;8*1H;;/q2*+1;;;;;;;;;2*+3/p-8
chave InChI
DSDHKKNVLJDBNO-UHFFFAOYSA-F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)