247669
Amberlite™ IRA-400 chloride form
chloride form
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cross-linkage 8%
forma
beads
Parâmetros
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
umidade
40-47%
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
styrene/divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
quaternary ammonium functional group
tamanho de partícula
20-25 mesh
600-750 μm
pH operacional
0-14
capacidade
1.4 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3