Documentos Principais
247308
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyronitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
83.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +31°, neat
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
p.e.
125-126 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
chave InChI
RCEJCSULJQNRQQ-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
Chiral building block
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)