Ensaio
98%
forma
powder
pf
114-116 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)c(O)c1Br
InChI
1S/C6H3Br3O2/c7-2-1-3(8)6(11)4(9)5(2)10/h1,10-11H
chave InChI
YADZSMVDNYXOOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)