Documentos Principais
242446
Sigma-Aldrich
Suberic acid monomethyl ester
97%
Sinônimo(s):
Monomethyl suberate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 422,00
5 G
R$ 1.771,00
R$ 422,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 422,00
5 G
R$ 1.771,00
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CH2)6CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 422,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
pf
17-19 °C (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The effects of suberic acid monomethyl ester (monomethyl suberate) on liver lactate metabolism was studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R Rognstad
Biomedica biochimica acta, 50(7), 921-930 (1991-01-01)
We have examined the effects of salicylate on fluxes of lactate metabolism in rat hepatocytes using a steady state model. Salicylate produces an uncoupling effect, an inhibition of gluconeogenesis, a marked activation of pyruvate dehydrogenase flux, and an inhibition of