Key Documents
241652
Sigma-Aldrich
1-Bromo-6-chlorohexane
95%
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)6Cl
Número CAS:
Peso molecular:
199.52
Beilstein:
1697304
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
pb
109-110 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12BrCl/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
chave InChI
JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Bromo-6-chlorohexane was used in the synthesis of zinc reagent by reacting with Mg turnings in the presence of ZnCl2 and LiCl.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tobias D Blümke et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(23), 4082-4084 (2010-04-10)
Alkyl bromides bearing various functional groups are smoothly converted to functionalized alkylzinc reagents by the direct insertion of magnesium in the presence of LiCl and ZnCl(2).