Documentos Principais
240710
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroacetate
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
122.55
Beilstein:
506455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
10 mmHg ( 38 °C)
3.3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
143 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
This product has been replaced by E16856-ALDRICH | Ethyl chloroacetate 99%
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
The ethylester of monochloroacetic acid.
C L Braun et al.
Contact dermatitis, 16(2), 114-115 (1987-02-01)
J Q Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 272(6), 3363-3368 (1997-02-07)
Asp10 of L-2-haloacid dehalogenase from Pseudomonas sp. YL was proposed to act as a nucleophile to attack the alpha-carbon of L-2-haloalkanoic acids to form an ester intermediate, which is hydrolyzed by nucleophilic attack of a water molecule on the carbonyl