240699
Epichlorohydrin
≥99%
Sinônimo(s):
(±)-Epichlorohydrin, (±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
779 °F
Lim. expl.
21 %
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
115-117 °C (lit.)
pf
−57 °C (lit.)
densidade
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
chave InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
28 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?