238457
1-Chlorononane
98%
Sinônimo(s):
Nonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
p.e.
202-204 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCl
InChI
1S/C9H19Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
chave InChI
RKAMCQVGHFRILV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?