Documentos Principais
237566
Sigma-Aldrich
trans-DL-1,2-Cyclopentanedicarboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
C5H8(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
163-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5-/m1/s1
chave InChI
ASJCSAKCMTWGAH-RFZPGFLSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)