Documentos Principais
236675
Sigma-Aldrich
1,4,4a,9a-Tetrahydroanthraquinone
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
technical grade
Ensaio
90%
pf
99-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2CC=CCC2C(=O)c3ccccc13
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)