Documentos Principais
236543
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide
99%
Sinônimo(s):
N-Formyl-N-methylaminopyridine, Meyers’ Reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
471767
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.566 (lit.)
p.e.
71-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(6-10)7-4-2-3-5-8-7/h2-6H,1H3
chave InChI
DIRVEOCOAHGVJV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide is also referred to as Meyers formylating agent[1].
Aplicação
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide has been used in the synthesis of 3-formyl-2-(4-methoxybenzyl)pyrazol-1-oxide[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Halogen dance in pyrazole 1-oxides: synthesis of pyrazolo [3, 4-c] quinoline 1-oxides.
Eskildsen J, et al.
Tetrahedron, 58(38), 7635-7644 (2002)