Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5043 (lit.)
p.e.
182-183 °C/753 mmHg (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
chave InChI
JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?