Documentos Principais
235520
Sigma-Aldrich
3-Methyladipoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClCOCH2CH2CH(CH3)CH2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
197.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
117-119 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCC(Cl)=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c1-5(4-7(9)11)2-3-6(8)10/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
YDDUPABDRNKFDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Methyladipoyl chloride has been used in the preparation of :
  • polyester hydrochlorides
  • polyamides, having potential non-linear optical characteristics
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and characterisation of polyamides and polyimides from amino/methylene bis [benzenamine] styryl pyridines.
Peesapati V, et al.
Polymer International, 43(1), 8-12 (1997)
Modification of montmorillonite by cationic polyesters.
Huskic M, et al.
Applied Clay Science, 43(3), 420-424 (2009)