234877
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate
98%
Sinônimo(s):
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- different iminodiacetic acid-agarose supports, useful for selective adsorption of large proteins
- N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (multidentante ligand)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3