234486
3-(Dimethylamino)propionitrile
98%
Sinônimo(s):
DMAPN
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
171 °C/750 mmHg (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
chave InChI
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to initiate the organic polymerization during the synthesis of class I hybrid poly(N-isopropylacrylamide)/silica hydrogels
- in preparation of cysteine modifying agents based on the solvatochromic fluorophore 4-N,N-dimethylamino-1,8-naphthalimide (4-DMN)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup