Documentos Principais
234117
Sigma-Aldrich
Oil Red EGN
powder
Sinônimo(s):
Solvent Red 26
Selecione um tamanho
25 G
R$ 537,00
R$ 537,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 537,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H22N4O
Número CAS:
Peso molecular:
394.47
Número do índice de cores:
26120
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 537,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Carbon > 64.7%, Nitrogen > 12.1%
pf
130 °C (dec.) (lit.)
λmax
521 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥14000 at 352-360 nm in chloroform at 0.02 g/L
≥25000 at 517-525 nm in chloroform at 0.02 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C25H22N4O/c1-16-8-4-7-11-21(16)26-27-22-14-18(3)23(15-17(22)2)28-29-25-20-10-6-5-9-19(20)12-13-24(25)30/h4-15,30H,1-3H3/b27-26+,29-28+
chave InChI
NRBKWAQSLYBVSG-ZDXBJJIESA-N
Aplicação
Oil Red EGN has been used to stain lipid droplets accumulated in cell during adipogenesis.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Oil Red EGN is widely used to stain small triglyceride droplets. However, it is not advantageous for staining larger droplets.[2]
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Solvent Yellow 124 analytical standard
Supelco
49639
Solvent Yellow 124
Sudan Red 7B
Sigma-Aldrich
46290
Sudan Red 7B
Sudan Blue II Dye content 98 %
Sigma-Aldrich
306436
Sudan Blue II
Sudan IV Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Sigma-Aldrich
198102
Sudan IV
Triamcinolone
Sigma-Aldrich
T6376
Triamcinolone
An analogue of atrial natriuretic peptide (C-ANP4-23) modulates glucose metabolism in human differentiated adipocytes.
Ruiz-Ojeda FJ
Molecular and Cellular Endocrinology, 431, 101-108 (2016)
Hans Lyon
Theory and Strategy in Histochemistry: A Guide to the Selection and Understanding of Techniques (2012)
Francisco Javier Ruiz-Ojeda et al.
Scientific reports, 9(1), 3979-3979 (2019-03-10)
Tenomodulin (TNMD) is a type II transmembrane glycoprotein that has been recently linked to obesity, and it is highly expressed in obese adipose tissue. Several sex-dependent associations have been observed between single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of the TNMD gene, which is
Sivareddy Kotla et al.
Free radical biology & medicine, 76, 147-162 (2014-08-26)
15(S)-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15(S)-HETE), the major 15-lipoxygenase 1/2 (15-LO1/2) metabolite of arachidonic acid (AA), induces CD36 expression through xanthine oxidase and NADPH oxidase-dependent ROS production and Syk and Pyk2-dependent STAT1 activation. In line with these observations, 15(S)-HETE also induced foam cell