Documentos Principais
233285
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenol
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)OH
Número CAS:
Peso molecular:
146.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
104 °C/11 mmHg (lit.)
pf
38-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H
chave InChI
ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Chloro-4-fluorophenol has been used in the preparation of 3-chloro-4-fluoro-2′-methoxycarbonyldiphenyl ether required for the synthesis of flavone and xanthone derivatives[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Mari et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 54(6), 411-415 (1999-08-12)
A number of flavone and xanthone derivatives bearing some characteristic features of fluoroquinolones such as the fluorine atom and an ortho piperazine ring are described. The new compounds have been tested for possible cytotoxic and antimicrobial activities. Cytotoxicity of both