232947
2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
98%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-o-tolunitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4632 (lit.)
pf
7.5 °C (lit.)
densidade
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4H
chave InChI
SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?