232416
Chlorosuccinic acid
96%
Sinônimo(s):
2-Chlorobutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Impurezas
4% fumaric acid
pf
150-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H5ClO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
QEGKXSHUKXMDRW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges