Documentos Principais
231258
Sigma-Aldrich
1-Aminohexylamide gel
~2.4 meq/g
Sinônimo(s):
Poly(acrylic acid 6-aminohexylamide)
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CH[C(O)NH(CH2)6NH2]-]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
descrição
gel volume in water 4 4mL/g
Nível de qualidade
atividade específica
~2.4 meq/g
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
grupo funcional
amine
Aplicação
Affinity chromatography.
Características e benefícios
Cross-linked poly(methyl acrylate) reacted with 1,6-diaminohexane to form amino-amide. Used in water or organic solvents. Stable at pH 2-11. Good chemical and mechanical stability, high terminal amine content, low steric hindrance to amine groups.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)