229911
Sodium iodide
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable (MS-laser desorption/ionization (LDI-MS))
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
661 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3