Documentos Principais
229571
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hydrate
99.995%
About This Item
Fórmula linear:
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.36 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.995%
forma
powder and chunks
pf
83 °C (lit.)
densidade
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
KAVBMPSEABAPIE-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)