Documentos Principais
229458
Sigma-Aldrich
Antimony(IV) oxide
99.997%
Sinônimo(s):
Antimony tetroxide
About This Item
Fórmula linear:
Sb2O4
Número CAS:
Peso molecular:
307.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.997%
densidade
5.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sb]O[Sb](=O)=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)