Documentos Principais
227579
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyl acetate
98%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 677,00
50 G
R$ 1.805,00
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 677,00
50 G
R$ 1.805,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2(CH2)4Br
Número CAS:
Peso molecular:
195.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromobutyl acetate was used in the synthesis of 9-alkylguanine derivative[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Kjellberg J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(7), 877-880 (1986)