Documentos Principais
226033
Sigma-Aldrich
1-Cyanovinyl acetate
98%
Sinônimo(s):
α-Acetoxyacrylonitrile, 1-Acetoxy-1-cyanoethylene, 2-Hydroxyacrylonitrile acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(OCOCH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
111.10
Beilstein:
1751158
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
30 mmHg ( 80 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
0.05% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(=C)C#N
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4(3-6)8-5(2)7/h1H2,2H3
chave InChI
LFSHREXVLSTLFB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)