Documentos Principais
225703
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride
98%
Sinônimo(s):
β-Chloropivaloyl chloride, 3-Chloropivaloyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2C(CH3)2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
154.01
Beilstein:
1746729
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
85-86 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CCl)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3
chave InChI
MQZNDDUMJVSIMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)