Documentos Principais
225487
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl iron(II) dicarbonyl dimer
greener alternative
99%
Sinônimo(s):
Dicarbonylcyclopentadienyliron dimer, Dicyclopentadienyliron dicarbonyl dimer, Tetracarbonylbis(cyclopentadienyl)diiron, Bis(cyclopentadienyl)tetracarbonyl-diiron, Di(cyclopentadienyl)tetracarbonyl-diiron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10Fe2O4
Número CAS:
Peso molecular:
353.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
194 °C (dec.) (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Fe][Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Fe/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
chave InChI
DHLWUDJVLCWRGH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Dinuclear metal carbonyl catalyst for a variety of carbon-carbon bond forming reactions; radical initiator; precursor to alkyland acyliron complexes useful in organic synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Davis, R.; Khazal, N. M. S. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 397, 51-51 (1990)
Brookhart, M.; Liu, Y. et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 927-927 (1991)