381411
Triirondodecacarbonyl
contains 1-10% methyl alcohol
Sinônimo(s):
Dodecacarbonyltriiron, tri-Irondodecacarbonyl
About This Item
Produtos recomendados
contém
1-10% methyl alcohol
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
165 °C (dec.) (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]23[Fe][Fe]12C3=O
InChI
1S/12CO.3Fe/c12*1-2;;;
chave InChI
HLYRMDDXFDINCB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?