Key Documents
225428
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,4-dinitroaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(NO2)2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
217.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
157-159 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2
chave InChI
LHRIICYSGQGXSX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-chloro-2,4-dinitroaniline exists in three polymorphic forms which can be separated on the basis of their mechanical properties.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19)(19), 2439-2441 (2005-05-12)
Mechanical shearing of crystals of a polymorph with a layered structure may be used to separate them from harder crystals of a visually indistinguishable polymorph that resist such shearing.
Molecular crystals: pinching polymorphs.
Joel Bernstein
Nature materials, 4(6), 427-428 (2005-06-02)