Documentos Principais
225061
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methylphenol
95%
Sinônimo(s):
3-Amino-o-cresol
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
129-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(N)cccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
chave InChI
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Amino-2-methylphenol (3-Amino-o-cresol) was used in the synthesis of 8-hydroxy-7-methylquinoline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
480. Some 6-alkyl-5-and 7-alkyl-8-aminoquinolines.
Long R and Schofield K.
Journal of the Chemical Society, 2350-2354 (1953)