Documentos
225053
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylphenol
97%
Sinônimo(s):
4-Amino-o-cresol
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
174-176 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)ccc1O