Documentos Principais
223751
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trimethylsilyloxy)crotonate, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C[OSi(CH3)3]=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
188.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
57-59 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C(\C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O3Si/c1-7(6-8(9)10-2)11-12(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
chave InChI
OQNKCUVOGBTGDJ-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)